Få mere at vide
Naratriptan 2-Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naratriptan 2-Carboxylic Acid |
| CAS | 874583-40-1 |
| Molekylær formel | C18H25N3O4S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-(1-Methyl-4-piperidyl)-5-[2-(methylsulfamoyl)ethyl]-1H-indole-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25N3O4S/c1-19-26(24,25)10-7-12-3-4-15-14(11-12)16(17(20-15)18(22)23)13-5-8-21(2)9-6-13/h3-4,11,13,19-20H,5-10H2,1-2H3,(H,22,23) |
| SMIL | CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]c(C(=O)O)c(C3CCN(C)CC3)c2c1 |
| IUPAC navn | 3-(1-methylpiperidin-4-yl)-5-[2-(methylsulfamoyl)ethyl]-1H-indole-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 379.47 |
| Formel vægt | 379.1566 |