Få mere at vide
Narasin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318555
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318555 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318555 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15494000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Narasin
CAS 55134-13-9
Analyt- eller komponentnavne Narasin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C43 H72 O11
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (4S)-4-Methylsalinomycin, 1,6,8-Trioxadispiro[4.1.5.3]pentadecane, salinomycin deriv., A 28086A, Antibiotic A 28086A, Antibiotic C 7819B, C 7819B, Monteban, Narasin, Narasin A, Narasul
InChI formel InChI=1S/C43H72O11/c1-12-30(35(46)27(8)34(45)28(9)36-23(4)21-24(5)37(51-36)31(13-2)39(47)48)38-25(6)22-26(7)42(52-38)18-15-32(44)43(54-42)20-19-40(11,53-43)33-16-17-41(49,14-3)29(10)50-33/h15,18,23-34,36-38,44-45,49H,12-14,16-17,19-22H2,1-11H3,(H,47,48)/t23-,24-,25-,26+,27-,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37+,38-,40-,41+,42-,43-/m0/s1
SMIL CC[C@H]([C@@H]1O[C@@H]([C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@H](CC)[C@H]2O[C@@]3(O[C@@]4(CC[C@](C)(O4)[C@H]5CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O5)[C@H](O)C=C3)[C@H](C)C[C@@H]2C)[C@@H](C)C[C@@H]1C)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-[(2R,3S,5S,6R)-6-[(2S,3S,4S,6R)-6-[(3S,5S,7R,9S,10S,12R,15R)-3-[(2R,5R,6S)-5-ethyl-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]-15-hydroxy-3,10,12-trimethyl-4,6,8-trioxadispiro[4.1.5^{7}.3^{5}]pentadec-13-en-9-yl]-3-hydroxy-4-methyl-5-oxooctan-2-yl]-3,5-dimethyloxan-2-yl]butanoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 765.03
Mængde 1 ml
Formel vægt 764.5075 g/mol