Få mere at vide
Naquotinib mesylate, MedChemExpress
Beskrivelse
Naquotinib mesylate (ASP8273 mesylate) is an orally available, mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naquotinib mesylate |
| CAS | 1448237-05-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H46N8O6S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | ASP8273 (mesylate) |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (18.97 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(C1=NC(CC)=C(O[C@H]2CN(C(C=C)=O)CC2)N=C1NC3=CC=C(N4CCC(N5CCN(C)CC5)CC4)C=C3)N.CS(=O)(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 658.81 |
| Vis mere |