Få mere at vide
Naproxen natrium, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955131 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11955131 5 g 5g
11965131 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11955131 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436710050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26159-34-2
Molekylær formel C14H13NaO3
Molekylvægt (g/mol) 252.25
MDL nummer MFCD00058507
InChI nøgle CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Synonym naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin
PubChem CID 23681059
ChEBI CHEBI:7477
IUPAC navn natrium;(2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoat
SMIL [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naproxen sodium
Smeltepunkt 259,0 °C til 262,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15,6499
Formel vægt 252.24
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naproxen sodium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium(-)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate