Få mere at vide
Naproxen, Lipomed
Artikelnummer. 30463090
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30463090 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463090 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMNPR171850
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Naproxen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naproxen
CAS 22204-53-1
Analyt- eller komponentnavne Naproxen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 O3
Synonym (+)-(S)-Naproxen, (+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (+)-Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-(+)-Naproxen, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O
IUPAC navn (2 S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 230.26
Mængde 50 mg
Formel vægt 230.0943 g/mol