Få mere at vide
Naproxen, Lipomed
Artikelnummer. 30457466
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457466 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457466 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMNPR171810
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Naproxen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naproxen
CAS 22204-53-1
Analyt- eller komponentnavne Naproxen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H14 O3
Synonym (+)-(S)-Naproxen, (+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (+)-Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-(+)-Naproxen, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O
IUPAC navn (2 S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propansyre
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 230.26
Mængde 10 mg
Formel vægt 230,0943 g/mol