missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Naproxen Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Naproxen Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naproxen Isopropyl Ester |
| CAS | 156967-24-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Naproxen Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H20 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Naproxen Isopropyl Ester, (alphaS)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid 1-methylethyl ester, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, 1-methylethyl ester, (S)-, (+)-Naproxen 2-propyl ester, Naproxen isopropyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O3/c1-11(2)20-17(18)12(3)13-5-6-15-10-16(19-4)8-7-14(15)9-13/h5-12H,1-4H3/t12-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)OC(C)C |
| IUPAC navn | propan-2-yl (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?