Få mere at vide
Naproxen EP Impurity B, Mikromol™
Artikelnummer. 30051164
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051164 100 mg
30050703 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051164 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0152.09
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Naproxen EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Chloronaproxen)
CAS 89617-86-7
Analyt- eller komponentnavne (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Chloronaproxen)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H13 Cl O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid, Naproxen Imp. B (EP), 5-Chloronaproxen, Naproxen Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H13ClO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
SMIL COc1ccc2cc(ccc2c1Cl)[C@H](C)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-(5-chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 264.7
Mængde 100 mg
Formel vægt 264.0553 g/mol