Få mere at vide
Naproxen-d3, TRC
Artikelnummer. 30474146
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30474146 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30474146 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN37752425MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naproxen-d3
CAS 958293-79-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14H11D3O3
Mængde 25 mg
Synonym 2-Naphthaleneacetic acid','6-(methoxy-d3)-α-methyl-, 6-(Methoxy-d3)-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, 2-[6-(Trideuteromethoxy)naphthalen-2-yl]propanoic acid, rac-Naproxen (methoxy-D3), (R,S)-Naproxen D3 (methoxy D3)
InChI formel InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/i2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O
IUPAC navn 2-[6-(trideuteriomethoxy)naphthalen-2-yl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 233.28
Formel vægt 233.1131
Procent renhed >95