missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(±)-Naproxen D3 (methoxy D3), Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30322022
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30322022 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30322022 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15483501

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Naproxen-d3
CAS 958293-79-3
Molekylær formel C14H11D3O3
Mængde 10 mg
Synonym 2-Naphthaleneacetic acid, 6-(methoxy-d3)-α-methyl-, 6-(Methoxy-d3)-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, 2-[6-(Trideuteromethoxy)naphthalen-2-yl]propanoic acid, rac-Naproxen (methoxy-D3), (R,S)-Naproxen D3 (methoxy D3)
InChI formel InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/i2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O
IUPAC navn 2-[6-(trideuteriomethoxy)-2-naphthyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 233.28
Formel vægt 233.1131 g/mol
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.