Få mere at vide
Naproxen 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Naproxen 2,3-Butylene Glycol Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naproxen 2,3-Butylene Glycol Ester |
| CAS | 2714843-39-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Naproxen 2,3-Butylene Glycol Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H22 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Naproxen 2,3-Butylene Glycol Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O4/c1-11(18(20)22-13(3)12(2)19)14-5-6-16-10-17(21-4)8-7-15(16)9-14/h5-13,19H,1-4H3/t11-,12?,13?/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)OC(C)C(C)O |
| IUPAC navn | 3-hydroxybutan-2-yl (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| Vis mere |