Få mere at vide
Naproxen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320128
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320128 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320128 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15483500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naproxen
CAS 22204-53-1
Analyt- eller komponentnavne Naproxen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (+)-(S)-Naproxen, (+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (+)-Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-(+)-Naproxen, (S)-(+)-Naproxene, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-Naproxen, Apo-Naproxen, Bonyl, CG 3117, Diocodal, Dysmenalgit, Equiproxen, Floginax, Laraflex, Laser, MNPA, Naixan, Napren, Naprium, Naprius, Naprosyn, Naprosyne, Naproxen, Naprux, Naxen, Nycopren, Panoxen, Prexan, Proxen, Proxine, RS 3540, Reuxen, Veradol, Xenar, d-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, d-Naproxen, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (alphaS)- (9CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (S)-, (+)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (S)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid
InChI formel InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
SMIL COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 230.26
Mængde 1 ml
Formel vægt 230.0943 g/mol