Få mere at vide
Napropamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Napropamide |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO2/c1-4-18(5-2)17(19)13(3)20-16-12-8-10-14-9-6-7-11-15(14)16/h6-13H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 271.1572 |