Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals α-Naphtholphtalein, ren, indikator
Artikelnummer. 10287153 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10287153 1 g Glasflaske 1g
10286340 5 g Glasflaske 5g
10093463 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10287153 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 190120010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 596-01-0 | C28H18O4 | 418.448 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 596-01-0
Molekylær formel C28H18O4
Molekylvægt (g/mol) 418.448
MDL nummer MFCD00036202
InChI nøgle HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 68993
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-2-benzofuran-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
Tekniske data
Absorbans 550 min. (at lamda max)
Kemisk navn eller materiale α-Naphtholphthalein
Smeltepunkt 240.0°C to 250.0°C
Beilstein 18, I, 384
Merck Index 15, 6474
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 648 to 654nm (in 0.1N NaOH)
Formel vægt 418.45
Tab ved tørring 5% max. (110°C, 1 hr.)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval from pH 7.3 (pinkish-yellow) to pH 8.7 (greenish--blue)
Farve Beige til Pink eller Brun
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver