Få mere at vide
α- Naphtholphtalein, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15603960 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15603960 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15603960 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3342410G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indikator
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Naphtholphthalein
Smeltepunkt 238°C to 240°C
CAS 596-01-0
Molekylær formel C28H18O4
MDL nummer MFCD00036202
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 97816
InChI nøgle HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-2-benzofuran-1-on
Molekylvægt (g/mol) 418.448
PubChem CID 68993
Formel vægt 418.44g/mol
Emballage Glasflaske
Farve Brun
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver