Få mere at vide
α-Naphtholbenzion, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11414981 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11414981 5 g
11424981 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414981 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215578505
Kemiske identifikatorer
CAS 6948-88-5
Molekylær formel C27H20O3
Molekylvægt (g/mol) 392.454
InChI nøgle OUYLDJXFDLBCTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-hydroxy-1-naphthyl phenylmethanol, 4,4'-hydroxy phenyl methylene bis naphthalen-1-ol, 4-hydroxy-alpha-4-hydroxynaphthyl-alpha-phenylnaphthalene-1-methanol, 4-hydroxy-4-hydroxynaphthalen-1-yl-phenyl-methyl naphthalen-1-ol, bis 4-hydroxynaphthyl phenylmethan-1-ol, 4,4'-hydroxy phenyl methylene di 1-naphthol, 4,4-alpha-hydroxybenzylidene di-1-naphthol, bis-4-hydroxy-1 naphthyl-phenyl-methanol, 4,4-hydroxy phenyl methylene bis naphthalen-1-ol, 4-hydroxy 4-hydroxynaphthalen-1-yl benzyl naphthalen-1-ol
PubChem CID 81382
IUPAC navn 4-[hydroxy-(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-phenylmethyl]naphthalen-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C3=CC=CC=C32)O)(C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Naphtholbenzion
Farve Rød til Brun
Mængde 5 g
Formel vægt 392.5
Fysisk form Pulver