Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals alfa-Naphtholbenzein
Artikelnummer. 15560544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15560544 25 g 25g
15560000 5 g 5g
15570544 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15560544 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 415320250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Indikator | CAS: 145-50-6 | C27H18O2 | 374,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145-50-6
Molekylær formel C27H18O2
Molekylvægt (g/mol) 374.44
InChI nøgle VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
PubChem CID 5941340
IUPAC navn (4Z)-4-[(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-phenylmethyliden]naphthalen-1-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Naphtholbenzein
Smeltepunkt 230.0°C to 235.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 25 g
Synonym p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetic acid
Formel vægt 374.44
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Naphtholbenzein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Naphtholbenzein