Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Naphthol Green B
Artikelnummer. 11453817
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453817 100 g 100g
11443817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453817 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18268.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19381-50-1 | C30H18FeN3Na3O15S3 | 881.474 g/mol
Det finder sine anvendelser som et læder- og pelsfarvestof og som en biologisk plet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sine anvendelser som et læder- og pelsfarvestof og som en biologisk plet.
Opløselighed Opløseligt i vand (160 mg
/ml ved 20 C), ethanol (0,9 °mg/ml) og ethylen (9 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19381-50-1
Molekylær formel C30H18FeN3Na3O15S3
Molekylvægt (g/mol) 881.474
MDL nummer MFCD00003886
InChI nøgle VLBLPLXOYXEXJK-UHFFFAOYSA-K
Synonym Acid Green 1; C.I. 10020
PubChem CID 14598749
IUPAC navn trinatrium;6-hydroxy-5-nitrosonaftalen-2-sulfonat;jern
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthol Green B
Opløselighedsinformation Soluble in water (160mg/ml at 20°C),ethanol (0.9mg/ml),and ethylene (9mg/ml).
Formel vægt 878.47
Mængde 100 g