Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthol Green B |
| Beilstein | 11, 332 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 30 mg/mL water. Other solubilities: 0.9 mg/mL ethanol, 9 mg/mL ethylene glycol monomethyl ether |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Formel vægt | 878.47 |
| Grad | Ren |
| Emballage | Glasflaske |
| UV-spektrometri | Complies |
| Farve | Grøn |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |