missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Naphthol AS-MX Phosphate Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthol AS-MX Phosphate Disodium Salt |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18NO5P.2Na/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24;;/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 415.0561 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?