Få mere at vide
Naphthol AS-LC, TRC
Artikelnummer. 30136515
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136515 10 g
30137010 25 g
30003988 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN23440010G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4273-92-1
Molekylær formel C19H16ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 357.79
Synonym N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide, 2-Hydroxy-3-naphthoylamino-2',5'-dimethoxy-4-chloroanilide, 2-Hydroxynaphthalene-3-carboxylic Acid-2',5'-dimethoxy-4'-chlorophenylamidel, Anarthol AS-LC, C.I. 37555, C.I. Azoic Coupling Component 23, Conazoic BC, Dycosthol AS-LC, Kiwa Grounder LC, N-(2',5'-Dimethoxy-4'-chlorophenyl)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide, N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-2-naphthamide, NSC 50688, NSC 73118, Naftol AS-LC, Naphtanilide LC, Naphtazol LC, Naphthol AS-LC, Naphthol LC, Naphtol AS-LC, Naphtol AS-LCLL, Sanatol LC;
IUPAC navn N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide
SMIL COc1cc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O)c(OC)cc1Cl
Specifica
Kemisk navn eller materiale Naphthol AS-LC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C19H16ClNO4/c1-24-17-10-15(18(25-2)9-14(17)20)21-19(23)13-7-11-5-3-4-6-12(11)8-16(13)22/h3-10,22H,1-2H3,(H,21,23)
Formel vægt 357.0768
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.