Få mere at vide
Nafthol AS-BI-fosfat, 93 %
Artikelnummer. 10474705 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10474705 100 mg Glasflaske 100mg
10127750 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10474705 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415311000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 1919-91-1 | C18H15BrNO6P | 452,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1919-91-1
Molekylær formel C18H15BrNO6P
Molekylvægt (g/mol) 452.2
MDL nummer MFCD00004058
InChI nøgle HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthol as-bi phosphate, naphthol as bi phosphate, 7-bromo-3-hydroxy-2-naphthoic-o-anisidide phosphate, 2-naphthalenecarboxamide, 7-bromo-n-2-methoxyphenyl-3-phosphonooxy, naphthol as-bi phosphoric acid, naphthol as-bi phosphoric acid solution, 6-bromo-3-2-methoxyphenyl carbamoyl naphthalen-2-yl oxyphosphonic acid, 6-bromo-3-2-methoxyphenyl carbamoyl naphthalen-2-yl dihydrogen phosphate, 2-naphthalenecarboxamide,7-bromo-n-2-methoxyphenyl-3-phosphonooxy-, sodium salt 1:2, naphthol as-bl phosphate
PubChem CID 74715
IUPAC navn [6-brom-3-[(2-methoxyphenyl)carbamoyl]naphthalen-2-yl]dihydrogenphosphat
SMIL COC1=CC=CC=C1NC(=O)C2=C(C=C3C=CC(=CC3=C2)Br)OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthol AS-BI phosphate
CAS min % 91.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 91% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: delvist opløselig
Formel vægt 452.2
Procent renhed 93%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naphthol AS-BI phosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.