missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Naphtho[2,3-e]pyrene, TRC

Artikelnummer. 30467763
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467763 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467763 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3680205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Naphtho[2,3-e]pyrene
CAS 193-09-9
Molekylær formel C24H14
Mængde 5 mg
Synonym Dibenzo[de,qr]naphthacene, Dibenzo[de,qr]tetracene
InChI formel InChI=1S/C24H14/c1-2-6-18-14-22-20-10-4-8-16-12-11-15-7-3-9-19(23(15)24(16)20)21(22)13-17(18)5-1/h1-14H
SMIL c1ccc2cc3c4cccc5ccc6cccc(c3cc2c1)c6c45
Molekylvægt (g/mol) 302.37
Formel vægt 302.1096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.