Få mere at vide
Naphtho[2,3-c]furan-1,3-dione, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphtho[2,3-c]furan-1,3-dione |
| CAS | 716-39-2 |
| Molekylær formel | C12H6O3 |
| MDL nummer | MFCD00059091 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=CC=C3)C=C12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.17 |
| Procent renhed | 95% |