Få mere at vide
Naphthenic acids, pract.
Artikelnummer. 10095660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10095660 100 g Glasflaske 100g
10391441 500 g Glasflaske 500g
10137143 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10095660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415281000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 1338-24-5
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1338-24-5
MDL nummer MFCD00147696
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthenic acids
Navn note pract.
Surhed 230 to 260mg KOH/g
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 140.0°C to 200.0°C
Flammepunkt 149°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Viskositet 5 stokes max. (25°C)
Fysisk form Væske