Få mere at vide
Naphthalene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15846660
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15846660 1 kg
15836660 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15846660 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8208461000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-20-3
Tekniske data
Smeltepunkt 79°C to 82°C
Tæthed 1.085 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 218°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00001742
Mængde 1 kg
Synonym Naphthalene, Naphthalene
Molekylvægt (g/mol) 128.17