Få mere at vide
Naphthalene, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10234060 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10234060 500 g Glass Jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10234060 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/0150/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 91-20-3
Smeltepunkt 79°C
Farve White
Kogepunkt 218°C
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C10H8
MDL nummer MFCD00001742
Mængde 500 g
Synonym naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
InChI nøgle UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
IUPAC navn naphthalene
Molekylvægt (g/mol) 128.17
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
Formel vægt 128.17g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P273-Undgå udledning til miljøet.