Få mere at vide
Naftalen-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalene D8 |
| CAS | 1146-65-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 D8 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7,8-d8, Naphthalene-d8 (6CI,8CI,9CI), Naphthalene (C10D8), Octadeuterionaphthalene, Octadeuteronaphthalene, Perdeuterated naphthalene, Perdeuterionaphthalene, Perdeuteronaphthalene, Naphthalene D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8-oktadeuterionaphthalen |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.22 |
| Vis mere |