Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalene-d8 |
| Fysisk form | Krystaller eller Krystallinsk Pulver |
| Farve | Hvid |
| Navn note | For NMR |
| Deuterium (D) | 98,0% min. |
| Flammepunkt | 78 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Smeltepunkt | 81,0 °C til 83,0 °C |
| Lineær formel | C10D8 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Naphthalene-d8
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.