Få mere at vide
Naphthalen-d8, for NMR, +98 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10605052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10605052 1 g Glasflaske 1g
10647504 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10605052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174960010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1146-65-2 | C10H8 | 136.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1146-65-2
Molekylær formel C10H8
Molekylvægt (g/mol) 136.22
MDL nummer MFCD00001743
InChI nøgle UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Synonym naphthalene-d8, 2h8 naphthalene, perdeuteronaphthalene, naphthalene d8, perdeuterated naphthalene, 2 h? naphthalene, naphthalene-d8, analytical standard, naphthalene-d8 >98.0 atom % d, naphthalene d8 10 microg/ml in cyclohexane
PubChem CID 92148
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterionaphthalen
SMIL [2H]C1=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C([2H])=C1[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-d8
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Farve Hvid
Navn note For NMR
Deuterium (D) 98.0% min.
Flammepunkt 78°C
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Smeltepunkt 81.0°C to 83.0°C
Lineær formel C10D8
Formel vægt 136.22
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naphthalene-d8
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.