Få mere at vide
Naphthalene Black 10B, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10528440 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10528440 10 g Glass Jar 10g
1 options
Artikelnummer. 10528440 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/0211/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 1064-48-8
Farve Brown
pH 9
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C22H14N6Na2O9S2
MDL nummer 4017
Mængde 10 g
Synonym amido black 10b, acid black 1, buffalo black nbr, naphthol blue black, parent, aniline blue black, tech, nigrosine water soluble, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo-, sodium salt, 3-4-nitrophenylazo-4-amino-5-oxo-6-2-phenylhydrazono-5,6-dihydro-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
InChI nøgle HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate
Molekylvægt (g/mol) 616.487
PubChem CID 44134531
Formel vægt 616.48g/mol
Fysisk form Powder