Få mere at vide
Naftalen, 99%
Artikelnummer. 13478418 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13478418 5 kg Plast tromle 5kg
10153910 250 g Plastflaske 250g
10337650 1 kg Plastflaske 1kg
10287023 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13478418 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180900050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-20-3
Molekylær formel C10H8
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00001742
InChI nøgle UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC navn naphthalen
SMIL C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 79.0°C to 82.0°C
Farve Hvid
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 218.0°C
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel C10H8
Mængde 5 kg
Beilstein 05,IV,164
Merck Index 15,6455
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Solubility in water: 30mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,,very soluble in acetone,chloroform,ether,,benzene,toluene,carbon disulfide
Formel vægt 128.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Flakes, Crystals, Tablets, Balls or Crystalline Powder