Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalene |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 79,0 °C til 82,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 0.9900g/mL |
| Kogepunkt | 218,0 °C |
| Flammepunkt | 78 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Naphthalene
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P273-Undgå udledning til miljøet.