Få mere at vide
Naphthalene, 99+%
Artikelnummer. 11414594
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11414594
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13188.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128.17 g/mol
Naphthalen er tidligere vigtigt ved farvestoffremstilling. Det fungerer som en forløber for phthalsyreanhydrid. Naphthalen anvendes til fremstilling af phthalsyreanhydrid, naphthalensulfonsyrer og hydrogenerede naphthalener såsom 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen, der anvendes som forstadie til forskellige farvestoffer, pigmenter, gummiforarbejdningskemikalier og i lægemidler. Dens smeltede form bruges som opløsningsmiddel, der erstatter de højtkogende opløsningsmidler som dichlorbenzen, nitrobenzen og duren. Det er involveret som reaktionsmedium for i Diels-Alder reaktionen mellem C 60 med anthracen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Naphthalen er tidligere vigtigt i farvestoffremstilling. Det fungerer som en forløber for phthalsyreanhydrid. Naphthalen anvendes til fremstilling af phthalsyreanhydrid, naphthalensulfonsyrer og hydrogenerede naphthalener såsom 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen, der anvendes som forstadie til forskellige farvestoffer, pigmenter, gummiforarbejdningskemikalier og i lægemidler. Dens smeltede form bruges som opløsningsmiddel, der erstatter de højtkogende opløsningsmidler som dichlorbenzen, nitrobenzen og duren. Det er involveret som reaktionsmedium for i Diels-Alder reaktionen mellem C 60 med anthracen.
Opløselighed
Opløseligt i benzen, toluen, chloroform, kulstofdisulfid, ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-20-3
Molekylær formel C10H8
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00001742
InChI nøgle UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC navn naphthalen
SMIL C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Tæthed 0.963
Kogepunkt 218°C
Flammepunkt 78°C (172°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.5821
Mængde 1000 g
FN nummer UN1334
Beilstein 1421310
Merck Index 14,6370
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,toluene,chloroform,carbon disulfide,ether. Insoluble in water.
Formel vægt 128.17
Procent renhed ≥99%