Få mere at vide
Naftalen, 99+%, scintillationsgrad
Artikelnummer. 10417960 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10417960 5 g Glasflaske 5g
10792601 250 g Glasflaske 250g
10124390 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10417960 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.63 DKK
    202.65 DKK / 5g
    Spare 21.98 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til fluorescens/luminescensspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-20-3
Molekylær formel C10H8
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00001742
InChI nøgle UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC navn naphthalen
SMIL C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kogepunkt 218.0°C
Kemisk navn eller materiale Naphthalene
Smeltepunkt 79.0°C to 82.0°C
Navn note 99+%
Fysisk form Pulver
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9900g/mL
Farve Beige til rød/laks
Mængde 5 g
Flammepunkt 78°C
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel C10H8
Beilstein 05, IV, 1640
Merck Index 15, 6455
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: 30 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,, very soluble in acetone, chloroform, ether,, benzene, toluene, carbon disulfide
Formel vægt 128.17
Procent renhed ≥99%
Specifik vægtfylde 0.99
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene