Få mere at vide
Naftalen, 99%
Artikelnummer. 11327678
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327678 500 g -
11307678 50 g -
11317678 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033347.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Tidligere vigtig i fremstilling af farvestoffer som forløber for ftalsyreanhydrid | CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128,17 g/mol
Naphthalen er tidligere vigtigt ved farvestoffremstilling. Det fungerer som en forløber for phthalsyreanhydrid. Naphthalen anvendes til fremstilling af phthalsyreanhydrid, naphthalensulfonsyrer og hydrogenerede naphthalener såsom 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen, der anvendes som forstadie til forskellige farvestoffer, pigmenter, gummiforarbejdningskemikalier og i lægemidler. Dens smeltede form bruges som opløsningsmiddel, der erstatter de højtkogende opløsningsmidler som dichlorbenzen, nitrobenzen og duren. Det er involveret som reaktionsmedium for i Diels-Alder reaktionen mellem C 60 med anthracen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-20-3
Molekylær formel C10H8
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00001742
InChI nøgle UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC navn naphthalen
SMIL C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene
Smeltepunkt 80 °C til 82 °C
Tæthed 0.9628 g/mL
Kogepunkt 218 °C
Flammepunkt 78 °C (172 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.5821
Mængde 500 g
FN nummer UN1334
Beilstein 1421310
Merck Index 14,6370
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, toluen, kloroform, CS2, ether; Uopløselig i vand; Opløselig i alkoholer, flydende ammoniak, benzen, carbontetrachlorid, kulstofdisulfid, toluen, anilin, eddikesyre, kloroform og smørsyre; Uopløselig i vand.
Formel vægt 128.17
Procent renhed 99.6%
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene