Få mere at vide
Naphthalene, 99%
Artikelnummer. 11317678
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
Artikelnummer. 11317678
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033347.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tidligere vigtig ved fremstilling af farvestoffer, som forløber for phthalsyreanhydrid
Naphthalen er tidligere vigtigt ved farvestoffremstilling. Det fungerer som en forløber for phthalsyreanhydrid. Naphthalen anvendes til fremstilling af phthalsyreanhydrid, naphthalensulfonsyrer og hydrogenerede naphthalener såsom 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen, der anvendes som forstadie til forskellige farvestoffer, pigmenter, gummiforarbejdningskemikalier og i lægemidler. Dens smeltede form bruges som opløsningsmiddel, der erstatter de højtkogende opløsningsmidler som dichlorbenzen, nitrobenzen og duren. Det er involveret som reaktionsmedium for i Diels-Alder reaktionen mellem C 60 med anthracen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-20-3
Molekylær formel C10H8
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00001742
InChI nøgle UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC navn naphthalen
SMIL C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Tæthed 0.9628 g/mL
Kogepunkt 218°C
Flammepunkt 78°C (172°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.5821
Mængde 2 kg
FN nummer UN1334
Beilstein 1421310
Merck Index 14,6370
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,toluene,chloroform,CS2,ether; Insoluble in water; Soluble in alcohols,liquid ammonia,benzene,carbon tetrachloride,carbon disulfide,toluene,aniline,acetic acid,chloroform and butyric acid; Insoluble in water.
Formel vægt 128.17
Procent renhed 99.6%
Fysisk form Krystallinsk