Få mere at vide
Naftalen, 99%
Beskrivelse
Naphthalen er tidligere vigtigt ved farvestoffremstilling. Det fungerer som en forløber for phthalsyreanhydrid. Naphthalen anvendes til fremstilling af phthalsyreanhydrid, naphthalensulfonsyrer og hydrogenerede naphthalener såsom 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen, der anvendes som forstadie til forskellige farvestoffer, pigmenter, gummiforarbejdningskemikalier og i lægemidler. Dens smeltede form bruges som opløsningsmiddel, der erstatter de højtkogende opløsningsmidler som dichlorbenzen, nitrobenzen og duren. Det er involveret som reaktionsmedium for i Diels-Alder reaktionen mellem C 60 med anthracen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalene |
| Smeltepunkt | 80 °C til 82 °C |
| Tæthed | 0.9628 g/mL |
| Kogepunkt | 218 °C |
| Flammepunkt | 78 °C (172 °F) |
| Lugt | Aromatisk |
| Brydningsindeks | 1.5821 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN1334 |
| Beilstein | 1421310 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Naphthalene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene