Få mere at vide
Naphthalen-2-sulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalene-2-sulfonyl Chloride |
| CAS | 93-11-8 |
| Molekylær formel | C10H7ClO2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Naphthalenylsulfonyl Chloride, 2-Naphthylsulfonyl Chloride, NSC 133893, Naphthalene-2-sulfonic Acid Chloridebeta-Naphthalenesulfochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| SMIL | ClS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | Naphthalen-2-sulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.68 |
| Formel vægt | 225.9855 |