Få mere at vide
Naphthalene-2-sulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. p-7023384
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11412908
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16872.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 93-11-8 | C10H7ClO2S | 226.67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-11-8
Molekylær formel C10H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 226.67
MDL nummer MFCD00004087
InChI nøgle OPECTNGATDYLSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenesulfonyl chloride, 2-naphthylsulfonyl chloride, beta-naphthalenesulfonyl chloride, naphthalene-2-sulfonic acid chloride, .beta.-naphthalenesulfochloride, naphthalene-2-sulphonyl chloride, 2-naphthalenesulfonylchloride, 2-naphthalenylsulfonyl chloride, 2-naphthalene sulfonyl chloride, .beta.-naphthalenesulfonyl chloride
PubChem CID 7125
IUPAC navn naphthalen-2-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-2-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 74°C to 78°C
Kogepunkt 200°C to 202°C (13 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 641898
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 226.68
Procent renhed 97%