Få mere at vide
Naften-2-sulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 11432908
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432908 500 g 500g
11412908 25 g 25g
11422908 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16872.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 93-11-8 | C10H7ClO2S | 226,67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-11-8
Molekylær formel C10H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 226.67
MDL nummer MFCD00004087
InChI nøgle OPECTNGATDYLSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenesulfonyl chloride, 2-naphthylsulfonyl chloride, beta-naphthalenesulfonyl chloride, naphthalene-2-sulfonic acid chloride, .beta.-naphthalenesulfochloride, naphthalene-2-sulphonyl chloride, 2-naphthalenesulfonylchloride, 2-naphthalenylsulfonyl chloride, 2-naphthalene sulfonyl chloride, .beta.-naphthalenesulfonyl chloride
PubChem CID 7125
IUPAC navn naphthalen-2-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-2-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 74 °C til 78 °C
Kogepunkt 200 °C til 202 °C (13 mmHg)
Mængde 500 g
FN nummer UN3261
Beilstein 641898
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 226.68
Procent renhed 97%