Få mere at vide
Naphthalene-2-sulfonyl chloride, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31335971
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31335971 500 g
31329040 25 g
31324985 100 g
31334039 5 g
31332136 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31335971 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12580500g
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-2-sulfonyl chloride
CAS 93-11-8
Molekylær formel C10H7ClO2S
MDL nummer MFCD00004087
Mængde 500 g
SMIL O=S(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)(Cl)=O
Molekylvægt (g/mol) 226.68
Procent renhed 95%