Få mere at vide
Naphthalen-2-sulfonohydrazid, TRC
Artikelnummer. 30428651
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428651 500 mg
30408878 100 mg
30417694 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428651 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN756615500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10151-46-9
Molekylær formel C10 H10 N2 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 222.264
Synonym (Naphthalen-2-yl)sulfonyl Hydrazine, (beta-Naphthylsulfonyl)hydrazine, 2-Naphthalenesulfonyl Hydrazide, 2-Naphthylsulfonyl Hydrazide2-Naphthylsulfonyl Hydrazine
IUPAC navn naftalen-2-sulfonohydrazid
SMIL NNS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-2-sulfonohydrazide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O2S/c11-12-15(13,14)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,12H,11H2
Formel vægt 222.046