missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Naphthalen-2-sulfonohydrazid, TRC

Artikelnummer. 30408878
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408878 100 mg
30428651 500 mg
30417694 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN756615100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 10151-46-9
Molekylær formel C10 H10 N2 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 222.264
Synonym (Naphthalen-2-yl)sulfonyl Hydrazine, (beta-Naphthylsulfonyl)hydrazine, 2-Naphthalenesulfonyl Hydrazide, 2-Naphthylsulfonyl Hydrazide2-Naphthylsulfonyl Hydrazine
IUPAC navn naftalen-2-sulfonohydrazid
SMIL NNS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Naphthalene-2-sulfonohydrazide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O2S/c11-12-15(13,14)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,12H,11H2
Formel vægt 222.046
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.