Få mere at vide
Naphthalen-2-sulfonsyrenatriumsalt, ionparkromatografi, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10294100 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10294100 25 g Plast pulver krukke 25g
1 options
Artikelnummer. 10294100 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/0216/46
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Tekniske data
CAS 532-02-5
Farve Hvid
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 25 g
Emballage Plast pulver krukke
Molekylær formel C10H7NaO3S
MDL nummer MFCD00064186
Synonym sodium 2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulfonate, 2-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, unii-r5f0ctd2oj, sodium-2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-6-sulfonate, 2-naphthalene sulfonic acid sodium salt, sodium beta-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulphonate
InChI nøgle YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
IUPAC navn natrium;naphthalen-2-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 230.21
PubChem CID 23661868
Formel vægt 230,22g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.