Få mere at vide
Naften-2-sulfonsyre natriumsalt, 98%, kan indeholde op til 10% resterende uorganiske salte og vand
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalene-2-sulfonic acid sodium salt |
| Assay Procent Noter | kan forts. op til 10 % resterende uorganiske salte og vand |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 3659024 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| IUPAC navn | natrium;naphthalen-2-sulfonat |
| Formel vægt | 230.22 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt