Få mere at vide
Naphthalen-2-sulfonsyrehydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Naphthylsulfonic Acid |
| CAS | 120-18-3 |
| Molekylær formel | C10 H8 O3 S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Naphthylsulfonic acid, 2-Sulfonaphthalene, Dirinal NSK, β-Naphthalenesulfonic acid, β-Naphthylsulfonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,11,12,13) |
| SMIL | OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | naftalen-2-sulfonsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.234 |
| Formel vægt | 208.019 |