Få mere at vide
Naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, 94%
Artikelnummer. 11455503
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455503 250 g 250g
11445503 50 g 50g
11435503 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455503 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13445.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 76530-12-6 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76530-12-6
Molekylær formel C10H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 208.23
MDL nummer MFCD00149271
InChI nøgle KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid monohydrate, 2-naphthalenesulfonicacid, hydrate 1:1, kyselina2-naftalensulfonova, acmc-20aj4s, ksc352o8d, c10h8so3.h2o, 2-naphthalene-sulfonic acid monohydrate, naphthalene-2-sulphonic acid monohydrate
PubChem CID 20499058
IUPAC navn naphthalen-2-sulfonsyre;hydrat
SMIL OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-2-sulfonic acid hydrate
Mængde 250 g
FN nummer UN2585
Merck Index 14,6377
Formel vægt 208.23 (Anhydrous)
Procent renhed 94%