Få mere at vide
Naphthalene-2-sulfonic acid, 98%
Artikelnummer. p-7037855
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 15413208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H56685.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 120-18-3 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Naphthalen-2-sulfonsyre bruges til fremstilling af direkte farvestoffer, reaktive des og anvendes som farvestof og agrokemiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Naphthalen-2-sulfonsyre anvendes til fremstilling
af direkte farvestoffer, reaktive des og anvendes som farvestof og agrokemiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-18-3
Molekylær formel C10H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 208.23
MDL nummer MFCD00004089
InChI nøgle KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenesulfonic acid, beta-naphthylsulfonic acid, beta-naphthalenesulfonic acid, naphthalene-2-sulphonic acid, kyselina 2-naftalensulfonova, 2-naphthalene sulfonic acid, unii-o9s4k2s25e, 2-naphthylsulfonic acid, kyselina 2-naftalensulfonova czech, 2-naphthalenesulfonic acid, monohydrate
PubChem CID 8420
ChEBI CHEBI:44229
IUPAC navn naphthalen-2-sulfonsyre
SMIL OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-2-sulfonic acid
Mængde 100 g
FN nummer UN2585
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 208.23
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naphthalene-2-sulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Naphthalenesulfonic acid