Få mere at vide
Naphthalen-2-sulfonsyre, 98%
Artikelnummer. 15423208
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423208 500 g 500g
15413208 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56685.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 120-18-3 | C10H8O3S | 208,23 g/mol
Naphthalen-2-sulfonsyre bruges til fremstilling af direkte farvestoffer, reaktive des og anvendes som farvestof og agrokemiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Naphthalen-2-sulfonsyre anvendes til fremstilling
af direkte farvestoffer, reaktive des og anvendes som farvestof og agrokemiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-18-3
Molekylær formel C10H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 208.23
MDL nummer MFCD00004089
InChI nøgle KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenesulfonic acid, beta-naphthylsulfonic acid, beta-naphthalenesulfonic acid, naphthalene-2-sulphonic acid, kyselina 2-naftalensulfonova, 2-naphthalene sulfonic acid, unii-o9s4k2s25e, 2-naphthylsulfonic acid, kyselina 2-naftalensulfonova czech, 2-naphthalenesulfonic acid, monohydrate
PubChem CID 8420
ChEBI CHEBI:44229
IUPAC navn naphthalen-2-sulfonsyre
SMIL OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-2-sulfonic acid
Mængde 500 g
FN nummer UN2585
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 208.23
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naphthalene-2-sulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Naphthalenesulfonic acid